Learn More
Schwefelsäure, zur Analyse, ACS, 95%ige Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10536933 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
2,5 l
Gehäuse 10L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
10 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10536933 2,5 l Kunststoffflasche 2.50 Liter
10351741 500 ml Glasflasche 500 Milliliter
10391313 500 ml Kunststoffflasche 500 Milliliter
10015910 2,5 l Glasflasche 2.50 Liter
11914091 Gehäuse 10L Kunststofftrommel 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10536933 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 424520026
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-93-9
Summenformel H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
MDL-Nummer MFCD00064589
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-Name Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfuric acid
Schmelzpunkt 10,0 °C
Siedepunkt 290,0 °C
Dichte 1,8300g/mL
Schwermetalle (als Pb) Max. 1 ppm
Verpackung Kunststoffflasche
Glührückstand Max. 0,0005%
Relative Dichte 1,83
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 2,5 l
Viskosität 21 mPa.s (25 °C)
Strukturformel H2SO4
Physikalische Form Flüssig, frei von schwebender oder unlöslicher Materie
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Merck Index 15, 9104
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: mischbar.Andere Löslichkeiten: mischbar mit Alkohol (Wärmeerzeugung)
Formelmasse 98.08
Reinheit (%) 95.0 to 98.0%
Güte ACS-Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.