Learn More
Schwefelsäure, BAKER INSTRA-ANALYZED Plus, J.T.Baker™
Catalog Number p-7138055
Click to view available options
Menge:
0.5 l
1 l
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
7664-93-9
H2O4S
98.07
MFCD00064589
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Öl aus Vitriol, Schwefelsäure, Dihydrogensulfat, Mattling-Säure, Batteriesäure, Tauchsäure, Elektrolytsäure, Braunes Vitriolöl, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
1118
CHEBI:26836
Schwefelsäure
OS(O)(=O)=O
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
7664-93-9
H2O4S
98.07
MFCD00064589
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Öl aus Vitriol, Schwefelsäure, Dihydrogensulfat, Mattling-Säure, Batteriesäure, Tauchsäure, Elektrolytsäure, Braunes Vitriolöl, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
1118
CHEBI:26836
Schwefelsäure
OS(O)(=O)=O
Analysiert auf bis zu 64 Metalle im niedrigen ppb-Bereich, was bei kritischen Spurenmetallanalysen nur geringe Hintergrundstörsignale gewährleistet.
BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus Säuren ermöglichen das Testen auf mehr Spurenmetalle mit strengeren Spezifikationen.
  • Die Qualität ist gewährleistet für bis zu 64 Spurenmetalle, die bis zu einer Konzentration im ppb-Bereich getestet wurden
  • Gleich bleibende Qualität in allen Chargen gewährleistet zuverlässige Ergebnisse zwischen den Tests.
  • Platz sparende HDPE-Verpackung mit geringen metallischen extrahierbaren Substanzen
  • Höhere Sicherheit durch manipulationssichere Kappen
  • Umweltfreundliche, recyclingfähige HDPE-Flaschen
  • Stringente Protokolle in einer ISO-zertifizierten Einrichtung gewährleisten Qualität in der Produktion
Chemischer Name oder Material Schwefelsäure
pH 2.4 (1.0 M aq. soln.)
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 295 °C bis 315 °C
Dichte 1.84 g/cm3 bei 20 °C
Geruch Geruchsneutral
Verpackung HDPE
Hinweise zur Reinheitsqualität Für den Einsatz bei der Spurenmetallanalyse
Menge 0.5 l
Viskosität 23 mPas bei 20 °C
Physikalische Form Flüssig
Löslichkeitsinformationen Vollständig mit Wasser mischbar
Formelmasse 98.08 mol
Reinheit (%) Min. 99 %
Güte BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.