Learn More
Schwefelsäure, reinst, rauchend, 20 bis 30 % freies SO3, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10679453
802.04 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
500g
2,5kg
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
8014-95-7, 7446-11-9
H2O7S2
178.13
MFCD00137792
HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N
O=S(=O)=O.OS(O)(=O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
8014-95-7, 7446-11-9
H2O7S2
178.13
MFCD00137792
HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N
O=S(=O)=O.OS(O)(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sulfuric acid
Farbe Braun bis farblos
Schmelzpunkt 2,0 °C
Siedepunkt 138,0 °C
Dichte 1,9200g/mL
Verpackung Glasflasche
Glührückstand Max. 0,01%
Relative Dichte 1,92
Menge 2,5kg
Strukturformel H2SO4·SO3
Physikalische Form Flüssig
Merck Index 15, 9104
Synonym 4-bromo-n-2-methylphenyl benzenesulfonamide, 4-bromo-n-o-tolyl-benzenesulfonamide, 4-bromobenzenesulfon-o-toluide, 4-bromo-2'-methylbenzenesulfonanilide, 4-bromo-n-o-tolyl benzenesulfonamide, 4-bromo-n-2-methylphenyl benzenesulfonamide #
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: mischbar.Andere Löslichkeiten: löslich in Ethanol
IUPAC-Name sulfonylideneoxidane; sulfuric acid
PubChem CID 571910
Formelmasse 178.14
Reinheit (%) 20 to 30% (free SO3)
Güte Extrarein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid, fuming, approx. 20% free SO3
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.