Learn More
Schwefelsäurelösung 0,05 M (0,1 N), NIST-Standardkonzentrat, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10325760 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 1AMP
Gehäuse 6AMP
Packungsgröße:
1 AMP
6 Ampullen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10325760 Gehäuse 1AMP 1 AMP
10528620 Gehäuse 6AMP 6 Ampullen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10325760 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. J/8460C/05
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
H2O4S, CAS-Nummer 7664-93-9, Acid sulfurique, Acidum sulfuricum, Batteriesäure, Diwasserstoffsulfat, Tauchsäure, Elektrolytsäure, Mattingsäure, Öl aus Vitriol, Schwefelsäure, braunes Vitriolöl, 6AMP, 100 °C, CHEBI:26836, farblos, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, Schwefelsäure, 64589, 98.072
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-93-9
Summenformel H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
MDL-Nummer MFCD00064589
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-Name Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O
Spezifikation
pH 1,5
Farbe Farblos
Siedepunkt 100 °C
Verpackung Ampulle
Dampfdruck 1 mmHg bei 20 °C.
Menge Gehäuse 1AMP
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid 0.05M (0.1N) solution (0.5M (1N) Concentrate)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid