Learn More
Schwefelsäurelösung, volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.05 M H2SO4 (0.1 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15655000 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
5 L
5 l
10 L
10 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
5 Liter
6 Stück
Artikelnummer. 15655000
Marke: Honeywell-Fluka 353581L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.05 M H2SO4 (0.1 N)
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7664-93-9
Summenformel H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
MDL-Nummer MFCD00064589
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Öl aus Vitriol, Schwefelsäure, Dihydrogensulfat, Mattling-Säure, Batteriesäure, Tauchsäure, Elektrolytsäure, Braunes Vitriolöl, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-Name Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Schwefelsäurelösung
Konzentration 0.05 M
Menge 1 l
Strukturformel H2SO4
UN-Nummer UN3264
Beilstein 2037554
Formelmasse 98.08 mol
Güte Reagenz Ph. Eur.
compliance-icons
Product Identifier
  • Schwefelsäurelösung
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Hazard Statement
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Precautionary Statement
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid