Learn More
Schwefelsäurelösung 0.25 M (0.5 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Beschreibung
Schwefelsäurelösung 0,25 M (0,5 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für volumetrische Analysen
Spezifikation
pH | 1,5 |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 100 °C |
Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
Dampfdruck | 1 mmHg bei 20 °C. |
Menge | 1 l |
Physikalische Form | Flüssig |