Learn More
Schwefelsäurelösung, volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.5 M H2SO4 (1.0 N), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
5 l
10 L
10 l
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 l
Verpackung:
Kunststoffflasche
VOLPAC™ BEHÄLTER
Beschreibung
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
- Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Schwefelsäurelösung |
Konzentration | 0.5 M |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 5 l |
Strukturformel | H2SO4 |
UN-Nummer | UN3264 |
Beilstein | 2037554 |
Synonym | Öl aus Vitriol, Schwefelsäure, Dihydrogensulfat, Mattling-Säure, Batteriesäure, Tauchsäure, Elektrolytsäure, Braunes Vitriolöl, acidum sulfuricum, vitriol brown oil |
Formelmasse | 98.08 mol |
Güte | Reagenz Ph. Eur. |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sulfuric acid solution
- Achtung
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid