Learn More
Schwefelsäurelösung, volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.5 M H2SO4 (1.0 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15694980 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
5 l
10 L
10 l
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 l
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastic Bottle
VOLPAC™ BEHÄLTER
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
4 Stück
5 Liter
6 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15694980 6 x 1 l Kunststoffflasche 6 Stück
15634980 1 l Kunststoffflasche 1 Liter
15644980 2.5 l Kunststoffflasche 2.50 Liter
15674980 5 l Kunststoffflasche 5 Liter
15684980 5 l VOLPAC™ BEHÄLTER 5 Liter
15624980 10 l VOLPAC™ BEHÄLTER 10 Liter
15654980 4 x 2.5 L Plastic Bottle 4 Stück
15614980 10 L Plastic Bottle 10 Liter
15664980 4 x 5 L Plastic Bottle 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15694980 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 353546X1L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.5 M H2SO4 (1.0 N)
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze:
  • Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-93-9 , 7732-18-5
Summenformel H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
MDL-Nummer MFCD00064589
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-Name Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Schwefelsäurelösung
Namenshinweis Volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.5 M H2SO4 (1.0 N)
Siedepunkt 100 °C
CAS Min. % ≥90.0000%, ≥1.0000%
Konzentration 0.5 M H2SO4 (1.0 N)
CAS Max. % ≤100.0000%, <5.0000%
Dichte 1.030 g/cm3
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 6 x 1 l
Strukturformel H2SO4
UN-Nummer UN3264
Beilstein 2037554
Synonym Öl aus Vitriol, Schwefelsäure, Dihydrogensulfat, Mattling-Säure, Batteriesäure, Tauchsäure, Elektrolytsäure, Braunes Vitriolöl, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Formelmasse 98.08
Güte Reagenz Ph. Eur.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid