Learn More
Schwefelsäurelösung 2 M (4 N), Pure, Labor-Reagenz, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073230
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 L
Gehäuse 10L
Verpackung:
Beutel in Karton
HDPE-Kunststoffflasche
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
7664-93-9
H2O4S
98.07
MFCD00064589
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
1118
CHEBI:26836
Schwefelsäure
OS(O)(=O)=O
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
7664-93-9
H2O4S
98.07
MFCD00064589
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
1118
CHEBI:26836
Schwefelsäure
OS(O)(=O)=O
H2O4S, CAS-Nummer-7664-93-9, acide sulfurique, Batteriesäure, Vitriolbraunöl, Elektrolytsäure, Tauchsäure, Acidum sulfuricum, Schwefelsäure, Mattingsäure, Dihydrogensulfat, Vitriolöl, 1 l, 120 °C, CHEBI:26836, farblos, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, Schwefelsäure, 64589, 98,072
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sulfuric Acid Solution
pH 1
Farbe Farblos
Siedepunkt 120 °C
Verpackung HDPE-Kunststoffflasche
Menge 1 l
Physikalische Form Flüssig