Learn More
Schwefelsäure, TraceSELECT™ Ultra, ≥ 95 % (T), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15697050 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
1 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15697050 1 l Poly-Flasche 1 Liter
15607060 250 ml Poly-Flasche 250 Milliliter
15617060 500 ml Poly-Flasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15697050 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 772391L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
TraceSELECT™ Ultra, für die Ultraspurenanalyse, ≥ 95 %
TraceSELECT™ Ultra und TraceSELECT
  • Ultrareine Säuren, Basen und Salze für die Verhüttung und Nassverdau in der Umwelt-, Wasser- und Lebensmittelanalyse
  • Die Probenvorbereitung für die Spurenanalyse erfordert Reagenzien höchster Reinheit. Unsere TraceSELECT Ultra-Produkte für die Ultraspurenanalyse bei ppb- und sogar ppt-Konzentrationen werden durch Destillation unter Siedepunkt hergestellt
  • Die Säuren, Basen und Salze der TraceSELECT Serie wurden für die Probenvorbereitung und -analyse im ppb-Spurenbereich (μ g/kg) entwickelt
  • Verpackt in hochwertigen Behältern, die für jedes Produkt geeignet sind
  • Die Reagenzien werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und abgefüllt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-93-9
Summenformel H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
MDL-Nummer MFCD00064589
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Öl aus Vitriol, Schwefelsäure, Dihydrogensulfat, Mattling-Säure, Batteriesäure, Tauchsäure, Elektrolytsäure, Braunes Vitriolöl, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-Name Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Schwefelsäure
pH <1
Farbe Farblos
Schmelzpunkt -18 °C
Siedepunkt 203 °C
Dichte 1.840 g/ml bei 25 °C, 1.83 g/ml bei 20 °C
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 1 mmHg (146 °C)
Menge 1 l
Strukturformel H2SO4
Physikalische Form Flüssig
UN-Nummer UN1830
Beilstein 2037554
Formelmasse 98.08 mol
Reinheit (%) ≥95 % (T)
Güte TraceSELECT™ Ultra