Learn More
Schwefelsäure, ACS, 6.0 % SO2 min., Alfa Aesar
72.03 € - 252.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-99-2
Summenformel H2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 82.073
MDL-Nummer MFCD00011335
InChI-Schlüssel LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulphurous acid, sulfur dioxide solution, schweflige saure german, h2so3, unii-j1p7893f4j, schweflige saure, acide sulfureux, acido sulfuroso, schweflige saeure, trioxosulfuric acid
PubChem CID 1100
ChEBI CHEBI:48854
IUPAC-Name Schwefelsäure
SMILES OS(=O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11434990
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar
033275.AP
500mL
72.03 €
500 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 27-08-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
11444990
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar
033275.AY
4 x 500mL
252.00 €
2000 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 15
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
7782-99-2
82.073
LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-N
1100
Schwefelsäure
H2O3S
MFCD00011335
sulphurous acid, sulfur dioxide solution, schweflige saure german, h2so3, unii-j1p7893f4j, schweflige saure, acide sulfureux, acido sulfuroso, schweflige saeure, trioxosulfuric acid
CHEBI:48854
OS(=O)O
Spezifikation
Sulfurous acid
500mL
7782-99-2
H2O3S
sulphurous acid, sulfur dioxide solution, schweflige saure german, h2so3, unii-j1p7893f4j, schweflige saure, acide sulfureux, acido sulfuroso, schweflige saeure, trioxosulfuric acid
LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-N
Schwefelsäure
82.073
CHEBI:48854
Flüssig
Pungent
Farblos
6.0% SO2 min.
Colourless liquid
MFCD00011335
Miscible with water.
OS(=O)O
1.03 g/cm3 at 20°C
1100
82.08
ACS
Air Sensitive