Learn More
Aqualytic™ REAGENZ SCHWEFEL 1
Marke: Aqualytic™ 502930
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
100/Packung | |
100/Packung |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: boric acid, sodium hydrogensulphate, N,N-diethylbenzene-1,4-diammonium sulphate