missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Schwefellösung für ICP 10 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™

Catalog Number p-7083997
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.

Konzentration 10±0.02 g/l
Verpackung Flasche
Menge 100 ml
Typ Standards für die Massenspektrometrie
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile S
Lösungsmittel oder Matrix H2O
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'