Learn More
Schwefellösung für ICP/MS 10 mg/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7083815
Click to view available options
Menge:
50 ml
100 ml
Verpackung:
Flasche
7704-34-9
S
32.06
MFCD00085316
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
5362487
CHEBI:26833
Schwefel
[S]
7704-34-9
S
32.06
MFCD00085316
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
5362487
CHEBI:26833
Schwefel
[S]
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Chemischer Name oder Material Schwefel
Konzentration 10 mg/l
Verpackung Flasche
Menge 50 ml
Lösungsmittel oder Matrix H2O