Learn More
Schwefelstandard für ICP, ICP-MS 1000 µg/ml (1000 ppm) in Wasser (H2O), Reagecon
Hergestellt aus ultrareinem Metall (99.999 %), getestet mit einer ISO17025-akkreditierten Testmethode (INAB Ref: 264T) und Rohmaterialien, die vor der Herstellung durch Titration und ICP-MS getestet wurden.
Marke: Reagecon PS2B7
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- ICP, ICP-MS-Referenzstandard, ICP, ICP-MS-Referenzmaterial
- ISO/IEC 17025 zur Prüfung von ICP/ICP-MS-Standards mittels ICP-MS (INAB-Ref.: 264T)
- ISO/IEC 17025 zur Kalibrierung von Laborwaagen (INAB-Ref.: 265C)
- ISO/IEC 17025 zur Temperaturkalibrierung im Bereich von −196 bis +1200 °C (INAB-Ref.: 265C)
- ISO/IEC 17025 zur Dichtemessung (INAB-Ref.: 264T) mittels Oszillations-U-Rohr und Bingham-Pyknometrie
- ISO/IEC 17025 zur bestimmten komplexen Titrationen (INAB-Ref.: 264T)
- GHS/OSHA-konform, REACH usw.
- Dieses Produkt wird in einer streng kontrollierten Reinraumumgebung (ISO 7) hergestellt, wobei Reinstwasser (speziell für die Produktion von Massenspektroskopie-Standards behandelt), dreifach destillierte Säuren und dreifach vorgereinigte Dreifachflaschen verwendet werden.
- Die Titrimetrie und die Spektroskopie werden mithilfe von separaten zertifizierten Referenzmaterialien (CRM’s) kontrolliert und kalibriert. Das Produkt weist somit zwei Schichten einer Rückverfolgbarkeit auf, wenn zutreffend einschließlich NIST-Standards.
- Alle Messunsicherheiten im Zusammenhang mit diesem Produkt werden entsprechend den EURACHEM/CITAC-Richtlinien berechnet und als erweiterte Unsicherheiten im 95 %-Konfidenzintervall ausgewiesen.
Spezifikation
Flüssig | |
HDPE dreifach ausgelaugt | |
250 ml | |
ICP, ICP-MS, AA, IC, XRF und andere Kationenmessverfahren |
1000 µg/mL (1000 ppm) | |
Schwefel | |
Matrix: H2O |