Learn More
Sulpirid EP Verunreinigung E, Mikromol™
Artikelnummer. 30459196
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30459196 4 x 25 mg 100 Milligramm
30049376 25 mg 25 Milligramm
30051420 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30459196 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0051.0500254AMP
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Sulpirid EP Verunreinigung E, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzamide
CAS 52395-25-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzamide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C8 H10 N2 O4 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzamide, Sulpiride Imp. E (EP), Sulpiride Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C8H10N2O4S/c1-14-7-3-2-5(15(10,12)13)4-6(7)8(9)11/h2-4H,1H3,(H2,9,11)(H2,10,12,13)
Lösungstyp Neat
SMILES COc1ccc(cc1C(=O)N)S(=O)(=O)N
IUPAC-Name 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzamid
Molekulargewicht (g/mol) 230.24
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 230.0361 g/mol