missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SUMF1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 25015-1-AP-20UL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16883535

  • 112.71 € / 20 Mikroliter

Verfügbar ab
17-06-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

This gene encodes an enzyme that catalyzes the hydrolysis of sulfate esters by oxidizing a cysteine residue in the substrate sulfatase to an active site 3-oxoalanine residue, which is also known as C-alpha-formylglycine. Mutations in this gene cause multiple sulfatase deficiency, a lysosomal storage disorder. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Spezifikation

Spezifikation

SUMF1
0.22 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8NBK3, Q8R0F3
AAPA3037, FGE, sulfatase modifying factor 1, SUMF1, UNQ3037/PRO9852
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
285362, 58911
Western Blot
Unconjugated
SUMF1
Liquid
SUMF1
SUMF1 Fusion Protein Ag19998
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Mouse, Human
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation