Learn More
SUMF1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen SUMF1
Konzentration 0.22 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16883535
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
25015-1-AP-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16873535
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
25015-1-AP-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes an enzyme that catalyzes the hydrolysis of sulfate esters by oxidizing a cysteine residue in the substrate sulfatase to an active site 3-oxoalanine residue, which is also known as C-alpha-formylglycine. Mutations in this gene cause multiple sulfatase deficiency, a lysosomal storage disorder. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Spezifikation
Spezifikation
SUMF1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
Q8NBK3, Q8R0F3
285362, 58911
SUMF1 Fusion Protein Ag19998
Primary
-20°C
SUMF1
0.22 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
AAPA3037, FGE, sulfatase modifying factor 1, SUMF1, UNQ3037/PRO9852
SUMF1
IgG
Antigen Affinity Chromatography