missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SUN-B 8155, Tocris Bioscience™

Non-peptide calcitonin (CT) receptor agonist

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 255010

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13411454

  • 242.55 € / 10 Milligramm

Voraussichtlicher Liefertermin 29-10-2019

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Non-peptide calcitonin (CT) receptor agonist that fully stimulates cAMP production in CHO/hCTR cells (EC50 = 21 μM). Causes a significant reduction in serum calcium concentrations in vivo following i.p. administration.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

345893-91-6
273.292
3-1-2-aminophenyl amino ethylidene-1-hydroxy-4-methylpyridine-2,6-dione, 5-1e-1-2-aminophenyl imino ethyl-1,6-dihydroxy-4-methylpyridin-2-one
3-[1-(2-aminoanilino)ethylidene]-1-hydroxy-4-methylpyridine-2,6-dione
C14H15N3O3
IMUCOECFKIWBSW-UHFFFAOYSA-N
71433933
CC1=CC(=O)N(C(=O)C1=C(C)NC2=CC=CC=C2N)O

Spezifikation

10mg
345893-91-6
3-1-2-aminophenyl amino ethylidene-1-hydroxy-4-methylpyridine-2,6-dione, 5-1e-1-2-aminophenyl imino ethyl-1,6-dihydroxy-4-methylpyridin-2-one
CC1=CC(=O)N(C(=O)C1=C(C)NC2=CC=CC=C2N)O
273.292
273.29
SUN-B 8155
C14H15N3O3
IMUCOECFKIWBSW-UHFFFAOYSA-N
3-[1-(2-aminoanilino)ethylidene]-1-hydroxy-4-methylpyridine-2,6-dione
71433933
>98%
Videos
Dokumentation