Beschreibung
- Das farbcodierte Gehäuse ermöglicht eine einfache Bestimmung der Membran
- Die meisten 30 mm-Filter sind mit einem 1 Mikrometer-Vorsatzfilter aus Glas ausgestattet
- Für Probenvolumen von 2 bis 100 ml
- Rückhaltevolumen <115 μl
- Maximale Betriebstemperatur: 100°C, 15 Minuten lang autoklavierbar bei 125 °C
- Maximaler Betriebsdruck ca. 100 psi
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blau |
| Farbcode | Blau |
| Material | PTFE |
| Porengröße | 0,2 μm |
| Gehäusematerial | Polypropylen mit Streifen- und Farbcodierung |
| Produktlinie | Titan3 |
| Menge | 500/Karton |
| Typ | Spritzenfilter |
| Volumen (metrisch) | 2 bis 100 ml |
| Durchmesser (metrisch) | 30 mm |