Learn More
Metro™ Super Adjustable Super Erecta™ Gitterregal, Metroseal 3 Oberfläche
Passen Sie Ihren Laborspeicher an Ihre Anforderungen an. Das Super Adjustable Super Erecta™-Gitterregal von Metro verfügt über Metroseal 3, eine grüne Epoxidbeschichtung mit integriertem antimikrobiellen Schutz von Microbahn™ sowie ein einzigartiges offenes Drahtdesign, das einen freien Luftstrom ermöglicht und Staubansammlungen minimiert.
102.00 € - 219.00 €
Spezifikation
Ausführung | Metroseal Epoxy |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ Super Erecta™ verstellbares Regalsystem |
Enthält | Vier nicht leitende Muffen/Keile |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15976841
|
Metro™
A2436NK3 |
91,4 x 61 cm (36 x 24 Zoll) |
133.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15956841
|
Metro™
A2430NK3 |
76 x 61 cm (30 x 24 Zoll) |
133.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15926851
|
Metro™
A2448NK3 |
121,9 x 61 cm (48 x 24 Zoll) |
160.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15926811
|
Metro™
A1830NK3 |
76 x 45,7 cm (30 x 18 Zoll) |
117.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15956821
|
Metro™
A1860NK3 |
152,4 x 45,7 cm (60 x 18 Zoll) |
154.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15906851
|
Metro™
A2442NK3 |
106,6 x 61 cm (42 x 24 Zoll) |
160.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15976851
|
Metro™
A2460NK3 |
152,4 x 61 cm (60 x 24 Zoll) |
189.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15906861
|
Metro™
A2472NK3 |
182,9 x 61 cm (72 x 24 Zoll) |
219.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15996811
|
Metro™
A1848NK3 |
121,9 x 45,7 cm (48 x 18 Zoll) |
132.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15996801
|
Metro™
A1824NK3 |
61 x 45,7 cm (24 x 18 Zoll) |
112.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15986821
|
Metro™
A1872NK3 |
182,9 x 45,7 cm (72 x 18 Zoll) |
176.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15946811
|
Metro™
A1836NK3 |
91,4 x 45,7 cm (36 x 18 Zoll) |
117.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15926821
|
Metro™
A1854NK3 |
137 x 45,7 cm (54 x 18 Zoll) |
154.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15976811
|
Metro™
A1842NK3 |
106,6 x 45,7 cm (42 x 18 Zoll) |
132.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15916801
|
Metro™
A1436NK3 |
91,4 x 35,5 cm (36 x 14 Zoll) |
106.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15986791
|
Metro™
A1430NK3 |
76 x 35,5 cm (30 x 14 Zoll) |
106.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15966791
|
Metro™
A1424NK3 |
61 x 35,5 cm (24 x 14 Zoll) |
102.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15976801
|
Metro™
A1460NK3 |
152,4 x 35,5 cm (60 x 14 Zoll) |
131.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15936801
|
Metro™
A1442NK3 |
106,6 x 35,5 cm (42 x 14 Zoll) |
122.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15956801
|
Metro™
A1448NK3 |
121,9 x 35,5 cm (48 x 14 Zoll) |
122.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15986801
|
Metro™
A1472NK3 |
182,9 x 35,5 cm (72 x 14 Zoll) |
150.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15926831
|
Metro™
A2130NK3 |
76 x 53 cm (30 x 21 Zoll) |
102.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15996831
|
Metro™
A2160NK3 |
152,4 x 53 cm (60 x 21 Zoll) |
173.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15956851
|
Metro™
A2454NK3 |
182,9 x 61 cm (54 x 24 Zoll) |
189.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
Jedes Regal bietet eine offene Fläche von ca. 76 %. Kann leicht von allen Seiten beladen und entladen werden.
- Korrosionsbeständiger Karbonstahl
- Mit selbstabdichtendem Zink überzogen und beschichtet mit Epoxidharz mit Microban™ antimikrobiellem Schutz
- Ideal für den Einsatz in begehbaren Kühlgeräten und anderen Umgebungen, die Korrosionsbeständigkeit erfordern
- Einlegeböden in1 Zoll-Schritten mit patentierten Freigabewinkeln einstellbar
- Die Freigabewinkel und die Keile bieten eine verbesserte Steifigkeit
- Schnelle Montage ohne Werkzeug; montierte Einheiten sind nicht leitfähig
- In Kombination mit Super Erecta feststehenden und beweglichen Pfosten und Zubehör können individuelle Konfigurationen für Lagerung und Transport erstellt werden
- Das patentierte Freigabewinkelsystem ermöglicht eine einfache Einstellung der Höhe
- Positionieren Sie Ihre Regale individuell und sorgen Sie so für maximale Lagerungsdichte
- Einlegeböden mit einer Breite bis zu 48 in.; Tragfähigkeit von 800 lbs pro Einlegeboden (bei gleichmäßiger Verteilung)
- Einlegeböden mit einer Breite über 48 in.; 600 lbs pro Einlegeboden (bei gleichmäßiger Verteilung)
Order Info
Regale und Pfosten separat erhältlich.
Warranty
12 Jahre eingeschränkte Garantie im Falle von Rost
Specifications
Metroseal Epoxy | |
Metro™ Super Erecta™ verstellbares Regalsystem | |
Vier nicht leitende Muffen/Keile |