Learn More
Metro™ Super Erecta™ Gitterregal, Edelstahloberfläche
Verwandeln Sie Ihre Labor- oder Arbeitsplatzlagerung nach Ihren Vorstellungen. Metro Super Erecta Drahtböden mit Edelstahl-Oberfläche ermöglichen einstellbare Konfigurationen bei Verwendung mit Metro Super Erecta Regalsystemen
145.00 € - 720.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ Super Erecta™ Regalsystem |
---|---|
Enthält | Kunststoffhülsen und -keile |
Material | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Tiefe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Tiefe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15946611
|
Metro™
1872NS |
18 x 72 cm (45,7 x 183 Zoll) | 457 mm |
417.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15966681
|
Metro™
3048NS |
30 x 48 cm (76 x 121,9 Zoll) | 760 mm |
459.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15946681
|
Metro™
3036NS |
30 x 36 cm (76 x 91,4 Zoll) | 760 mm |
394.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15916671
|
Metro™
2448NS |
24 x 48 cm (61 x 121,9 Zoll) | 610 mm |
348.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15926591
|
Metro™
1824NS |
18 x 24 cm (45,7 x 61 Zoll) | 457 mm |
231.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15976671
|
Metro™
2460NS |
24 x 60 cm (61 x 152,4 Zoll) | 610 mm |
424.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15966601
|
Metro™
1848NS |
18 x 48 cm (45,7 x 121,9 Zoll) | 457 mm |
277.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15936661
|
Metro™
2436NS |
24 x 36 cm (61 x 91,4 Zoll) | 610 mm |
220.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15906601
|
Metro™
1836NS |
18 x 36 cm (45,7 x 91,4 Zoll) | 457 mm |
178.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15916571
|
Metro™
1430NS |
14 x 30 cm (35,5 x 76 Zoll) | 355 mm |
145.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15906581
|
Metro™
1448NS |
14 x 48 cm (35,5 x 121,9 Zoll) | 355 mm |
178.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15956581
|
Metro™
1460NS |
14 x 60 cm (35,5 x 152,4 Zoll) | 355 mm |
225.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15986581
|
Metro™
1472NS |
14 x 72 cm (35,5 x 182,9 Zoll) | 355 mm |
331.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15996611
|
Metro™
2124NS |
28 x 28 cm (53 x 63 Zoll) | 530 mm |
268.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15986631
|
Metro™
2148NS |
21 x 48 cm (53 x 21,9 Zoll) | 530 mm |
311.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15946621
|
Metro™
2130NS |
30 x 30 cm (53 x 76 Zoll) | 530 mm |
271.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15936631
|
Metro™
2142NS |
21 x 42 cm (53 x 106,6 Zoll) | 530 mm |
311.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15916641
|
Metro™
2154NS |
21 x 54 cm (53 x 37 Zoll) | 530 mm |
315.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15996641
|
Metro™
2172NS |
21 x 72 cm (53 x 182,9 Zoll) | 530 mm |
373.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15956641
|
Metro™
2160NS |
21 x 60 cm (53 x 152,4 Zoll) | 530 mm |
315.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15986661
|
Metro™
2442NS |
24 x 42 cm (61 x 106,6 Zoll) | 610 mm |
348.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15936651
|
Metro™
2424NS |
61 x 61 Zoll (24 x 24 cm) | 610 mm |
217.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15946671
|
Metro™
2454NS |
24 x 54 cm (61 x 137 Zoll) | 610 mm |
424.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15926691
|
Metro™
3072NS |
30 x 72 cm (76 x 182,9 Zoll) | 760 mm |
620.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15916701
|
Metro™
3636NS |
91 x 91 Zoll (36 x 36 cm) | 910 mm |
442.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15986701
|
Metro™
3672NS |
36 x 72 cm (91 x 182,9 Zoll) | 910 mm |
720.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15956701
|
Metro™
3660NS |
36 x 60 cm (91 x 152,4 Zoll) | 910 mm |
605.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Die offene Drahtausführung minimiert Staubansammlungen, ermöglicht einen freien Luftstrom und verbessert die Sichtbarkeit der gelagerten Artikel
- Polierter Edelstahl Typ 304
- Für die aggressivsten Anwendungen und Umgebungen geeignet
- Für automatisierte Reinigungs- und Autoklavenanwendungen mit hohen Temperaturen
Spezifikation
Metro™ Super Erecta™ Regalsystem | |
Kunststoffhülsen und -keile | |
Edelstahl |