Beschreibung
- 100 % doppelgewirbtes Endlosfilament-Polyester
- Ultraschallversiegelter Rand
- Gewaschen und verpackt in einer ISO Reinraum der Klasse 4 (Klasse 10).
- Chargenbezeichnung auf jeder Packung
- Kostengünstig
- Stark, reiß- und abriebfest
- Sehr gute Aufnahmefähigkeit
- Niedrige Partikel und Fasern
- Weicher Griff und weicher Abschlussrand für empfindliche Oberflächen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Oberflächenwischer |
| Länge (angloamerikanisch) | 3,9 in. |
| Länge (metrisch) | 10 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 4 in. |
| Breite (metrisch) | 10 cm |
| Material | Polyester |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Lage | 1-ply |
| Sterilität | Unsteril |