Learn More
Thermo Scientific™ SuperBlock™ Blocking Buffer, blotting
Thermo Scientific SuperBlock Blocking Buffer, blotting is an optimized PBS solution containing a protein that provides incredibly fast and effective blocking for western blot analysis.
Marke:  Thermo Scientific™ 37517
179.56 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21648" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.81440kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10781195
  • 268.00 € / 1 Liter
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific SuperBlock Blocking Buffer, blotting is an optimized PBS solution containing a protein that provides incredibly fast and effective blocking for western blot analysis. Blocking micro-plates, membranes, or tissues with SuperBlock buffer yields a high signal-to-noise ratio in most detection systems.
Merkmale von Superblock Blockierungspuffer, Blotting:
Schnell – Blockierung von Membranen in 5 bis 10 Minuten
Flexibel – garantiert Biotin-frei für die Verwendung mit Streptavidin-System
Niedriges Hintergrundsignal – die Nicht-Serumproteinlösung liefert ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis
Stabil – Puffer kann bei 4 °C ein Jahr gelagert werden; blockierte Platten bis zu 12 Monate trocken lagern
Blockieren Sie Mikrotiterplatten, Membranen oder Gewebe mit einem SuperBlock Puffer, um in den meisten Nachweissystemen ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis zu erzielen. Die Protein-basierte Formulierung enthält keine Immunglobuline, Albumin oder endogenes Biotin und kann demzufolge in vielen Situationen eingesetzt werden, in denen herkömmliche Blocker versagen. Der Puffer ist besonders effektiv beim Blockieren beschichteter Polystyrol-Mikrotiterplatten (96-Well-Platten) und ihrer Stabilisierung zum Trocknen und Lagern für den späteren Gebrauch.
Spezifikation
Spezifikation
SuperBlock (PBS) Blockierpuffer, Trockenmischung
1 l
Western Blot
1X
Einfach aufgereinigtes Protein
Blockierungspuffer
Flüssig
SuperBlock™
PBS
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.