Learn More
Thermo Scientific™ SuperBlock™ Blockierungspuffer
Blockieren von Membranen, Platten und Gewebeproben mit diesen optimierten Lösungen, die ein Protein enthalten, das eine schnelle und effektive Blockierung für Western Blot, ELISA und IHC ermöglicht.
42.95 € - 614.00 €
Produkte 10
Produktcode Marke Produktbezeichnung Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produktbezeichnung Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10076713 Unterlagen ansehen Thermo Scientific™
37515
SuperBlock (PBS) Blocking Buffer 1 l 227.00 €
1 Liter Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager: 81
Zum Warenkorb hinzufügen
10519293 Unterlagen ansehen Thermo Scientific™
37516
SuperBlock (PBS) Blocking Buffer 1 l 229.00 €
1 Liter Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager: 54
Zum Warenkorb hinzufügen
10781195 Unterlagen ansehen Thermo Scientific™
37517
SuperBlock (PBS) Blocking Buffer for Blotting 1L 201.00 €
1 Liter Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager: 4
Zum Warenkorb hinzufügen
11884524 Unterlagen ansehen Thermo Scientific™
37518
SuperBlock (PBS) Blocking Buffer 5L 614.00 €
5 Liter Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager: 1
Zum Warenkorb hinzufügen
10016723 Unterlagen ansehen Thermo Scientific™
37535
SuperBlock (PBS) Blocking Buffer 1 l 220.00 €
1 Liter Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager: 30
Zum Warenkorb hinzufügen
10668654 Unterlagen ansehen Thermo Scientific™
37536
SuperBlock T20 (TBS) Blocking Buffer 1L 229.00 €
1 Liter Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager: 28
Zum Warenkorb hinzufügen
10678654 Unterlagen ansehen Thermo Scientific™
37537
SuperBlock (TBS) Blocking Buffer for Blotting 1L 209.00 €
1 Liter Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager: 4
Zum Warenkorb hinzufügen
10426144 Unterlagen ansehen Thermo Scientific™
37545
SuperBlock (TBS) Blocking Puffer Dry Blend 5 Packungen 217.00 €
5 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager: 34
Zum Warenkorb hinzufügen
13434299 Unterlagen ansehen Thermo Scientific™
37580
SuperBlock (PBS) Blocking Buffer 100 ml 42.95 €
100 Milliliter Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager: 18
Zum Warenkorb hinzufügen
13444299 Unterlagen ansehen Thermo Scientific™
37581
SuperBlock (TBS) Blocking Buffer 100mL 42.95 €
100 Milliliter Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager: 7
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das Blockieren von Mikrotiterplatten, Membranen bzw. Geweben mit SuperBlock Puffer ergibt in den meisten Detektionssystemen ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis. Die Protein-basierte Formulierung enthält keine Immunglobuline, Albumin oder endogenes Biotin und kann demzufolge in vielen Situationen eingesetzt werden, in denen herkömmliche Blocker versagen. Der Puffer ist besonders effektiv beim Blockieren beschichteter Polystyrol-Mikrotiterplatten (96-Well-Platten) und ihrer Stabilisierung zum Trocknen und Lagern für den späteren Gebrauch.
Leistungsmerkmale:
  • Schnell – Blockieren Sie Membranen in 5 bis 10 Minuten und ELISA-Platten in 2 Minuten
  • Flexibel – Garantiert Biotin-frei und somit für Streptavidin-Systeme geeignet
  • Anwenderfreundlichkeit – Erhältlich in mehreren Pufferformaten (in PBS oder TBS mit oder ohne Tween™ 20-Reinigungsmittel) und Packungsgrößen (1 l, 5 l und Trockenmischbeutel)
  • Niedriger Hintergrund – Serum-freie Protein-Lösung ergibt ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis
  • Stabil – Puffer kann bei 4 °C ein Jahr lang, blockierte Platten, trocken gehalten, bis zu 12 Monate gelagert werden