Learn More
Labcon SuperClear™ 2,0 ml-Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss
GREENER_CHOICE
Mit eingegossenen Graduierungen und Beschriftungsbereich
Marke:  Labcon 3661-870-000-9
Artikelnummer. 16684122
  • 82.75 € / 500 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Beschreibung
Beschreibung
  • Mikrozentrifugenröhrchen 
  • Ausführung mit Schraubverschluss
  • Mit eingegossenen Graduierungen und Beschriftungsbereich
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI Harz
  • Zentrifugieren bis 20.000 x g
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Hergestellt in den USA