Learn More
Cytiva Superdex 30 Increase Precision 3.2/300 GL Vorgepackte SEC-Säule
Entwickelt für eine hohe Auflösung bei der präparativen Reinigung und Analyse kleiner Probenmengen bis zu 500 μl
Marke:  Cytiva 29219758
2768.94 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21653" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 64-17-5 Netto-Gewicht : 0.20000kg
Artikelnummer. 15739140
  • 2927.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Ersatz für Superdex Peptidsäulen
  • Reduzierte Laufzeit mit gleichbleibender Auflösung für Zeitersparnis oder erhöhten Durchsatz
  • Höhere Auflösung für verbesserte Proteinreinheit und Datenanalyse
  • Höhere Chargenkonsistenz für
Spezifikation
Spezifikation
0,075 ml/min1
2.4 ml
3.2 mm
Säulenröhrchen: Borosilikatglas, Schichtträger: Titatium
Fritte
4 bis 30 °C, 20 % Ethanol
∼9 μm1
Superdex Pre-packed Column
Hochauflösende Aufreinigung in kleinem Rahmen und Analyse kleiner Biomoleküle mit MR ˜100 bis ˜7000, wie z. B. Peptide
3 bis 12
Superdex Increase
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Superdex 30 Increase 3.2/300
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.