Beschreibung
- Gelfiltrationsmedium
- Zur Reinigung von Proteinen mit einem Molekulargewichtsbereich bis zu 10000
- Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
- Matrix: Verbund aus vernetzter Agarose und Dextran
- pH-stabiler Arbeitsbereich
- Erhältlich in 150-ml-Flaschen
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 150 ml |
| Flussrate | 10 bis 50 cm/h |
| Partikelgröße | 24 bis 44 μm |
| Produkttyp | Superdex-Media |
| Format | Feste kugelförmige Beads |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trennung, Aufbereitung und Produktformulierung von Peptiden und kleinen Proteinen |
| Max. Druck | 70 psi |
| pH-Bereich | 3 bis 12 |
| Support-Typ | Verbundstoff aus quervernetzter Agarose und Dextran |
| Probentyp | Peptide und kleine Proteine |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Superdex 30 prep grade, 150 ml
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-18 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.