Learn More
Witeg™ Superfix™ Sicherheitsvorrichtung
Beschreibung
- Sichere Verbindung
- Komplett mit Kappe, Innenteil des Gewindekegels, O-Ring.
- Geeignet für zylindrische und konventionelle konische Gelenkverbindungen.
- Farbcodiert nach Größe.
- In Zellophantüten verpackt.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Silikon |
| Zur Verwendung mit | ST 14/23-14/25 |
| Verpackungsmenge | 10/Pckg. |
| Farbe | Rot |