missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan™ SuperFlex™ Mikrospritzen

Super elastischer Kolben aus Legierung, der sich nicht verbiegt oder knickt. Enthält einen verlängerten Zylinder und einen verstärkten Kolben, der zusätzlichen Schutz bietet.

Marke:  Trajan™ 002133

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15288443

  • 360.00 € / 6 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • ±1 % Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Ideal für Mikrovolumen-Injektionen von 1.5 μl bis 8 μl geeignet
  • Jeder Kolben ist für jede Mikrospritze einzeln angebracht, um eine perfekte Abdichtung zu gewährleisten
  • Der Kolbenschutz umfasst eine Führungsschiene für den Kolben und Verstärkung der Tauchkolbenknöpfe minimieren das Risiko von verbogenen Kolben
  • Die Mikrospritzen mit geführtem Kolben verfügen über einen verlängerten Zylinder und einen verstärkten Kolben, der zusätzlichen Schutz bietet.
Spezifikation

Spezifikation

SuperfleX (Kolben)
0.47 mm
50 mm
Befestigt
26 G
10 μl
Konus
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote