Learn More
Superfos™ SuperFlex™ Eimer aus PP (Polypropylen)
May be used for paint applications, building materials or for food (hot or cold filling). Superfos™ SuperFlex™ Polypropylene Bucket is a great, liquid tight option for a broad range of products.
N.V.
Spezifikation
Produkttyp | Becher |
---|---|
Material | Polypropylen |
Autoklavierbar | Ja |
Zertifizierung/Konformität | Vorschrift der Europäischen Kommission Nr. 10/2011/EG mit Änderungen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) mit Verschluss | Außendurchmesser (metrisch) | Griffmaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) mit Verschluss | Außendurchmesser (metrisch) | Griffmaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10127244
|
Superfos™
280 |
7.5 l | 179 mm | 268 mm | Standardstahl |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
A great, liquid tight option for a broad range of products. The versatile plastic container may be used for paint applications, building materials or for food (hot or cold filling). SuperFlex™ is even freezer tolerant.- Manufactured from polypropylene that ensures a high level of hygiene and allows for recycling.
- Suitable for food, paint and building material
- Multiple sizes - one family image
- All-round lids fit many volumes
- Tamper evident
Spezifikation
Becher | |
Polypropylen | |
Ja | |
Vorschrift der Europäischen Kommission Nr. 10/2011/EG mit Änderungen |