Learn More
Karl Hecht™ SuperFrost™ Plus Objektträger mit Farbcodierung weiß, 75x25mm, (VE=72Stck.)
Beschreibung
- Permanente positive Ladung auf den Objektträgern
- Bewährt für die Zelladhäsion bei Zytozentrifugenpräparaten in Standard-Papanicolaou-Abstrichen
- Die Präparate können durch das beschichtete Beschriftungsfeld gekennzeichnet und identifiziert werden
- Die Beschichtung des Beschriftungsfelds ist beständig gegen gängige Lösungsmittel
- Stärke ca. 1 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Frosted | Ja |
| Farbe | Weiß |
| Beschichtung | Lösungsmittelbeständig |