Learn More
Thermo Scientific™ SuperNuova+™ Rührer, Keramik, 10.25 x 10.25 in., 230 V
Zuverlässige Leistung und bewährte Sicherheit bei einfacher Anwendung.
1054.70 €
Spezifikation
Geschwindigkeit | 50 bis 1.500 U/min |
---|---|
Deckplattenmaterial | Keramik |
Display | LED |
Form | Quadratisch |
Frequenz | 50/60 Hz |
Produktcode | Marke | Heizfläche (angloamerikanisch) | Deckplattenmaterial | Elektrische Anforderungen | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Heizfläche (angloamerikanisch) | Deckplattenmaterial | Elektrische Anforderungen | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15443630
|
Thermo Scientific™
S88850195 |
10,25 x 10,25 in. | Keramik | 230 V, 50/60 Hz | EU/UK/AUS/CN-Ausführung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
Diese neuen Thermo Scientific™ SuperNuova+™ Rührer zeichnen sich durch zuverlässiges Betriebsverhalten, verlässliche Sicherheitsfunktionen und einfache Handhabung aus. Diese Geräte stehen in zwei verschiedenen Ausführungen zur Verfügung, zu denen auch ein Modell mit mehreren Positionen und optimierten Regel- und Einstellungsoptionen für Anwendungen mit höheren Ansprüchen an die Genauigkeit gehört.
- Heizplatten wahlweise aus Keramik oder Aluminium
- Leicht ablesbare LED-Anzeige für Heizen und Rühren
- Dank der erhöhten Anzeige ist die Elektronik vor Verschüttungen geschützt
- Einstellbare Programme (Steigerung/Verweilen) sowie Speicherung von Einstellungen
- PT1000 Temperaturfühler sowie Spritzschutzschild optional lieferbar
- Stir Trac verfügt über innovative Methoden zum Rühren mit niedriger Drehzahl, ständiger Drehzahlregelung und einem stärkeren magnetischen Kopplungssystem
- Warnleuchte für heiße Oberfläche zum Schutz vor versehentlichen Verbrennungen mit gut ablesbarer Anzeige bei einer Heizflächentemperatur über 50 °C (122 °F)
Spezifikation
50 bis 1.500 U/min | |
LED | |
50/60 Hz |
Keramik | |
Quadratisch | |
Rührer |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüssen, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
Garantie: Gemäß der standardmäßigen eingeschränkten Thermo Fisher Scientific Garantie. Weitere Informationen erhalten Sie unter thermoscientific.com oder bei Ihrem Ansprechpartner.