Learn More
SuperPicture™ Polymer-Detektionskit, HRP, breites Spektrum
SuperPicture™ Polymer-Detektionskit, HRP, breites Spektrum
Marke: Invitrogen 878963
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Das SuperPicture™ Polymer-Detektionskit verfügt über unsere firmeneigene und verbesserte HRP-Polymertechnologie, die eine ausgezeichnete Empfindlichkeit, hohe Spezifität und ein kürzeresProtokoll als herkömmliche immunhistochemische Färbemethoden bietet.
Unsere neuen Polymerkonjugationsmethoden haben zu einem vielseitigen Polymer geführt, das eine intensive Färbung von Kern-, Zytoplasma- und Membranantigenen ermöglicht. Das Polymerkonjugat enthält mehrere HRP-Moleküle für eine ausgezeichnete Empfindlichkeit. Die Polymerfärbemethode ist schneller und einfacher als ein herkömmliches LAB-SA-Protokoll, da sie ein HRP-Polymer verwendet, das mit dem zweiten Antikörper konjugiert ist, und einen Inkubationsschritt eliminiert. Darüber hinaus enthalten SuperPicture™ Polymer-Kits weder Biotin noch Streptavidin, so dass potenzielle Hintergründe aufgrund endogener Biotin-Aktivität vollständig vermieden werden. Ein weiterer Vorteil des SuperPicture™ Polymer-Detektionssystems ist die kürzere Inkubationszeit des Polymers. Dieses System benötigt nur 10 Minuten, während führende Polymere von Mitbewerbern 30 Minuten benötigen.
Reaktivität: Maus, Kaninchen, Ratte, Meerschweinchen
Anwendungen: Immunhistochemie (FFPE)
Spezifikation
SuperPicture™ Polymer-Detektionskit, flüssig, löslich in Wasser, Versandbedingungen für Nasseis,2 Lagertemperatur8° bis C, DAB, AEC-Substrat, zur Verwendung mit leichtem Mikroskop, für klinische, anatomische Pathologie, klinische Immunhistochemie, Klinik | |
1 Kit(s) | |
Kolorimetrisch | |
Human | |
Je 1 |
SuperPicture™ Polymer-Nachweiskit | |
Anatomische Pathologie, klinisch, klinische Immunhistochemie, klinische IHC-Färbung und -Nachweis, Clinical, Clinical Immunohistochemistry, Clinical IHC Staining and Detection | |
Flüssig | |
2 °C bis 8 °C |
Für In-vitro-Diagnostik.