Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 1200 μl-Pipettenspitzen mit geringer Retention für Rainin™ LTS-Pipetten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16641923
Change view
Click to view available options
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Format:
Im Beutel
Nachfüllpackung
Racks
Packungsgröße:
1000 Stück
480 Stück
576 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität Format unitSize
16641923 Nicht steril Nachfüllpackung 480 Stück
16651923 Nicht steril Racks 576 Stück
16661923 Steril Racks 576 Stück
17527836 Nicht steril Im Beutel 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16641923 Lieferant Labcon™ Lieferanten-Nr. 10682600009
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Diese Pipettenspitzen mit geringer Retention verfügen über UltraFine™ Spitzen.
  • Passend für 1200 μl Rainin™ LTS-Pipettierer
  • Niedrige Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
  • Äußerst geringe Flüssigkeitsretention
  • Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1.200 μl
Gefiltert Nicht gefiltert
Sterilität Nicht steril
Farbe Naturfarben
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 3,5 Zoll
Länge (metrisch) 88,9 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Reinigungsnachweise ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei
Zur Verwendung mit (Anwendung) Liquid Handling
Format Nachfüllpackung
Spitzenform UltraFine
Menge 480 Spitzen/Nachfüllpackung, 10 Nachfüllungen/Karton
Versandbedingung Raumtemperatur
ACT Label Ja
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Geräte) Rainin LTS
Skala Nein
Produktlinie SuperSlik Geringe Retention
Material Polypropylenharz
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.