Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 1200 μl-Pipettenspitzen mit geringer Retention für Rainin™ LTS-Pipetten
Beschreibung
- Passend für 1200 μl Rainin™ LTS-Pipettierer
- Niedrige Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
- Äußerst geringe Flüssigkeitsretention
- Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 1.200 μl |
| Gefiltert | Nicht gefiltert |
| Sterilität | Nicht steril |
| Farbe | Naturfarben |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 3,5 Zoll |
| Länge (metrisch) | 88,9 mm |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI |
| Reinigungsnachweise | ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Liquid Handling |
| Mehr anzeigen |