Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 20 μl-Pipettenspitzen mit geringer Retention für Rainin™ LTS-Pipetten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16601923
Change view
Click to view available options
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Format:
Im Beutel
Nachfüllpackung
Rack, 96
Packungsgröße:
1000 Stück
1056 Stück
960 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität Format unitSize
16601923 Steril Rack, 96 960 Stück
16681913 Nicht steril Nachfüllpackung 1056 Stück
16691913 Nicht steril Rack, 96 960 Stück
17507836 Nicht steril Im Beutel 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16601923 Lieferant Labcon™ Lieferanten-Nr. 10669650069
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Pipettenspitzen mit geringer Retention und UltraFine™ Spitzen sind in wiederverschließbaren Beuteln, Gestellen oder Nachfüllpackungen erhältlich.
  • Passend für 20 μl Rainin™ LTS-Pipetten
  • Niedrige Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
  • Äußerst geringe Flüssigkeitsretention
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Volumen (metrisch) 20 μl
Gefiltert Nicht gefiltert
Sterilität Steril
Farbe Naturfarben
Gestellfarbe Violett
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 1,9 in.
Länge (metrisch) 48,3 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Reinigungsnachweise ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei
Zur Verwendung mit (Anwendung) Liquid Handling
Sterilisationsmethode E-Strahl
Format Rack, 96
Spitzenform Flextop
Menge 96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 10 Packungen/Karton
Versandbedingung RT
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Geräte) Rainin LTS
Skala Nein
Produktlinie SuperSlik
Material Polypropylenharz