Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 200 μl Pipettenspitzen mit geringer Retention
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16633952
Change view
Click to view available options
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Format:
Im Beutel
Nachfüllpackung
Rack, 96
Packungsgröße:
1000 Stück
960 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität Format unitSize
16633952 Nicht steril Nachfüllpackung 960 Stück
16643952 Nicht steril Rack, 96 960 Stück
16653952 Steril Rack, 96 960 Stück
17587826 Steril Nachfüllpackung 960 Stück
17597826 Nicht steril Im Beutel 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16633952 Lieferant Labcon™ Lieferanten-Nr. 10652600009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Pipettenspitzen mit geringer Retention bieten eine extrem niedrige Flüssigkeitsretention.
  • Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
  • Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hergestell
Spezifikation
Volumen (metrisch) 200 μl
Gefiltert Nicht gefiltert
Sterilität Nicht steril
Farbe klar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 1,95 in.
Länge (metrisch) 49,7 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Reinigungsnachweise ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei
Zur Verwendung mit (Anwendung) Liquid Handling
Format Nachfüllpackung
Spitzenform Abgeschrägt
Menge 960 Spitzen/Nachfüllpackung, 10 Nachfüllpackungen/Karton.
ACT Label Ja
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Geräte) Universelle Passform
Skala Nein
Produktlinie SuperSlik Geringe Retention
Material Polypropylenharz