Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 200 μl-Pipettenspitzen mit geringer Retention und breiter Öffnung
Artikelnummer. 17517866
Change view
Click to view available options
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Format:
Im Beutel
Rack, 96
Packungsgröße:
1000 Stück
960 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität Format unitSize
17517866 Nicht steril Im Beutel 1000 Stück
17537866 Steril Rack, 96 960 Stück
17527866 Nicht steril Rack, 96 960 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17517866 Lieferant Labcon™ Lieferanten-Nr. 11648000009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Pipettenspitzen mit abgeschrägten Spitzen bieten eine geringe Retention und sind in Beuteln oder im Gestellt erhältlich.
  • Passend für die meisten Standard 200 μl-Pipetten
  • Mit 1,45 mm breiter Öffnung für viskose Proben
  • Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Volumen (metrisch) 200 μl
Gefiltert Nicht gefiltert
Sterilität Nicht steril
Farbe klar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (metrisch) 49,7 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI
Reinigungsnachweise Frei von Protease, humaner DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mikropipettierung
Format Im Beutel
Spitzenform Weite Öffnung
Menge 1000 Spitzen/Beutel, 10 Beutel/Karton
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Skala Nein
Material Polypropylenharz