Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 200 μl-Pipettenspitzen mit geringer Retention und breiter Öffnung
Beschreibung
- Passend für die meisten Standard 200 μl-Pipetten
- Mit 1,45 mm breiter Öffnung für viskose Proben
- Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 200 μl |
| Gefiltert | Nicht gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | klar |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Länge (metrisch) | 49,7 mm |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI |
| Reinigungsnachweise | Frei von Protease, humaner DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikropipettierung |
| Mehr anzeigen |