Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 250 μl-Pipettenspitzen mit geringer Retention für Rainin™ LTS-Pipetten
Beschreibung
- Äußerst geringe Flüssigkeitsretention
- Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 250 μl |
| Gefiltert | Nicht gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Naturfarben |
| Gestellfarbe | Violett |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 2,01 in. |
| Länge (metrisch) | 51,3 mm |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Reinigungsnachweise | ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei |
| Mehr anzeigen |