Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 300 μl-Pipettenspitzen mit geringer Retention für Rainin™ LTS-Pipetten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16681933
Change view
Click to view available options
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Format:
Im Beutel
Mini-Nachfüllpackung
Nachfüllpackung
Rack, 96
Packungsgröße:
1000 Stück
384 Stück
768 Stück
960 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität Format unitSize
16681933 Nicht steril Nachfüllpackung 768 Stück
16691933 Nicht steril Rack, 96 960 Stück
16601943 Steril Rack, 96 960 Stück
17567856 Nicht steril Mini-Nachfüllpackung 384 Stück
17577856 Nicht steril Im Beutel 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16681933 Lieferant Labcon™ Lieferanten-Nr. 11602600009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese abgestuften Pipettenspitzen mit geringer Retention haben UltraFine™ Sie sind in Mini-Nachfüllpackungen, wiederverschließbaren Beuteln oder Gestellen erhältlich.
  • Passend für 300 μl Rainin™ LTS-Pipetten
  • Niedrige Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
  • Äußerst geringe Flüssigkeitsretention
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Volumen (metrisch) 300 μl
Gefiltert Nicht gefiltert
Sterilität Nicht steril
Farbe Naturfarben
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 2,18 in.
Länge (metrisch) 55,6 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Reinigungsnachweise Frei von Protease, humaner DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin
Zur Verwendung mit (Anwendung) Liquid Handling
Format Nachfüllpackung
Spitzenform UltraFine
Menge 768 Spitzen/Eclipse™ Nachfüllpackung mit geringem Abfallaufkommen
Versandbedingung RT
ACT Label Ja
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Geräte) Rainin LTS
Skala Ja
Produktlinie SuperSlik Geringe Retention
Material Polypropylenharz
Graduierungen 10, 50, 100 μl