Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 300 μl Pipettenspitzen mit geringer Retention
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16681943
Change view
Click to view available options
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Farbe:
Gelb
Naturfarben
klar
Packungsgröße:
1000 Stück
960 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität Farbe unitSize
16681943 Nicht steril Gelb 960 Stück
16691943 Steril Naturfarben 960 Stück
17537876 Nicht steril klar 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16681943 Lieferant Labcon™ Lieferanten-Nr. 11699600069
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Pipettenspitzen mit abgeschrägter Spitze und geringer Retention werden bequem in wiederverschließbaren Beuteln oder Racks verpackt.
  • Passend für die gängigsten 300 μl-Pipetten
  • Äußerst geringe Flüssigkeitsretention
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Volumen (metrisch) 300 μl
Gefiltert Nicht gefiltert
Sterilität Nicht steril
Farbe Gelb
Gestellfarbe Violett
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 2,05 in.
Länge (metrisch) 52,1 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA-CFR21 GMP
Reinigungsnachweise Frei von Protease, humaner DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin
Zur Verwendung mit (Anwendung) Liquid Handling
Format Rack, 96
Spitzenform Abgeschrägt
Menge 96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 10 Packungen/Karton
Versandbedingung RT
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Geräte) Universelle Passform
Skala Nein
Produktlinie Superslik
Material Polypropylenharz