Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 300 μL Low Retention Pipette Tips
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16691943
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Farbe:
Gelb
Natural
klar
Packungsgröße:
1000 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 16691943
Marke: Labcon™ 11699650069
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
These beveled point, low retention pipette tips come conveniently packed in resealable bags or racks.
  • Passend für die gängigsten 300 μl-Pipetten
  • Äußerst geringe Flüssigkeitsretention
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Volumen (metrisch) 300 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Steril
Farbe Natural
Gestellfarbe Violett
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 2,05 in.
Länge (metrisch) 52,1 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Reinigungsnachweise Frei von Protease, humaner DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin
Zur Verwendung mit (Anwendung) Liquid Handling
Sterilisationsmethode E-Strahl
Format Rack, 96
Spitzenform Abgeschrägt
Menge 96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 10 Packungen/Karton
Versandbedingung RT
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Skala Nein
Produktlinie Superslik
Material Polypropylenharz