Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Supor™ 100 Membran-Scheibenfilter
Die Membranen werden zur Sterilisation flüssiger Reagenzien, Entfernung von Partikelkontaminationen und Klärung von Lösungen vor der weiteren Verarbeitung eingesetzt.
199.00 € - 705.00 €
Spezifikation
Material (Membran) | PES |
---|---|
Porengröße | 0,1 μm |
Sterilität | Unsteril |
Dicke (metrisch) | 132 μm |
Typ | Glatt |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17104511
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60310 |
47 mm |
227.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17194501
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60309 |
25 mm |
199.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17114511
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60311 |
90 mm |
705.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17164571
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66551 |
142 mm |
374.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17174571
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66552 |
293 mm |
670.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Diese Produkte sind für biologische, pharmazeutische und Sterilisations-Filteranforderungen optimiert
- Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
PES | |
Unsteril | |
Glatt |
0,1 μm | |
132 μm |