Learn More
Greiner Bio-One Cryo.s Tragegestell
Aus Polycarbonat, extremen temperaturbeständig, mit Gummisockel, um Rutschen zu verhindern. Das Greiner Bio-One™ Cryo.s Tragegestell bietet Platz für bis zu 40 Cryo.s mit Starfoot-Basis.
Marke:  Greiner Bio-One 802501
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 10073211
Menge Preis
1 27.30 € / 1 Stück
5 24.70 € / 1 Stück
10 23.34 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Einhandbedienung erleichtert die kryotechnischen Arbeiten
  • Hält extremen Temperaturen von -150 °C bis +130 °C stand
  • Blaues Gestell mit schwarzem Gummisockel
  • Einzeln verpackt
  • Unsteril
Spezifikation
Spezifikation
Blau
200  mm
200 x 100 x 22 mm
40 Cryo.s™ mit Sternfuß
200 x 100 mm
Tragegestell
22  mm
100  mm
Als Tragegestell verwendet
1/Packung
Polycarbonat