Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Ultra-Ware™ PTFE-Dichtung für Siebauflage
Die Kimble™ Ultra-Ware™ PTFE-Siebauflagendichtung ist für die Verwendung mit Kimble™ Ultra-Ware™ Mikrofiltrationseinheiten geeignet.
Marke: DWK Life Sciences 953712-0000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Produkttyp: Stützsieb-Dichtung
- Material: PTFE
- Größe: 25 mm
- Zur Verwendung mit: Kimble™ Ultra-Ware™ Mikrofiltrationseinheit
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Kimble Ultra-Ware Mikrofiltrationseinheit | |
25 Packungen | |
25 mm |
Nein | |
PTFE | |
Dichtung |