Learn More
Cytiva SUPPORT SCREEN
Marke: Cytiva 19-1767-01
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00200kg
Spezifikation
Haltegitter | |
10/Packung | |
C-Säulen |
Beständig gegen wässrige Lösungen und Lösungsmittel bei der Flüssigkeitschromatographie | |
Stützsiebe | |
PTFE |