Learn More
Hellma Suprasil™ Quarz Semi-Mikrozellküvetten
Beschreibung
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Behält die Form auch bei hohen Temperaturen bis ca. 1000 °C bei.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 3.500 μl |
| Material | Quarz |
| Verschlussmaterial | PTFE |
| Länge (metrisch) | 12.5 mm |
| Enthält | PTFE-Stopfen |
| Menge | Jeweils |
| Schichtdicke | 10 mm |
| Wavelength Range | UV/VIS (200 bis 2500 nm) |
| Höhe (metrisch) | 46 mm |
| Breite (metrisch) | 12,5 mm |
| Mehr anzeigen |