missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SUPV3L1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA558380

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15716261

  • 477.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: IQHIPLSLRV RYVFCTAPIN KKQPFVCSSL LQFARQYSRN EPLTFAWLRR YIKWPLLPPK NIKDLMDLEA VH Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 100%, Rat - 100%.

SUPV3L1 Polyclonal antibody specifically detects SUPV3L1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

SUPV3L1
Polyclonal
Unconjugated
SUPV3L1
6330443E10Rik; ATP-dependent RNA helicase SUPV3L1, mitochondrial; Suppressor of var1 3-like protein 1; suppressor of var1, 3-like 1; suppressor of var1, 3-like 1 (S. cerevisiae); suppressor of var1, 3-like 1(SUV3); SUPV3L1; SUV3; Suv3 like RNA helicase; Suv3l1; SUV3-like helicase; SUV3-like protein 1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
6832
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8IYB8
SUPV3L1
Recombinant protein corresponding to Human SUPV3L1
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only